4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR23163-5G
APOSOR23163-5GEA
143
EUR
APOSOR23163-5G
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₈O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00690742 CAS-Nummer: 29886-62-2 |