2-Benzo[b]thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23168-250MG
APOSOR23168-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR23168-250MG
2-Benzo[b]thiophensulfonylchlorid
2-Benzo[b]thiophensulfonylchlorid
Formel: C₈H₅ClO₂S₂
Schmelzpunkt: 74…76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03659701
CAS-Nummer: 90001-64-2
UN: 3261
ADR: 8,III