Benzo[b]thiophen-2-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)benzo[b]thiophene, Benzo[b]thiophen-2-ylmethanol
OR23169-500MG
APOSOR23169-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR23169-500MG
Benzo[b]thiophen-2-methanol
Benzo[b]thiophen-2-methanol
Formel: C₉H₈OS
Molecular Weight: 164,22 g/mol
Schmelzpunkt: 99…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02682004
CAS-Nummer: 17890-56-1