(1R,2S)-1-Amino-2-indanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol, (1R,2S)-(+)-cis-1-Aminoindan-2-ol
OR2317-5G
APOSOR2317-5GEA
21.9
EUR
APOSOR2317-5G
(1R,2S)-1-Amino-2-indanol 98%
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Formel:
C₉H₁₁NO Molecular Weight: 149,19 g/mol Schmelzpunkt: 118…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216656 CAS-Nummer: 136030-00-7 |