3-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23171-1G OR23171-250MG OR23171-5G
APOSOR23171-1GEA 98.6 EUR
APOSOR23171-1G APOSOR23171-250MG APOSOR23171-5G
3-Benzo[b]thiophencarbonsäure
3-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel: C₉H₆O₂S
Schmelzpunkt: 174…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01846406
CAS-Nummer: 5381-25-9