3-Brombenzo[b]thiophen 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR23177-25G
APOSOR23177-25GEA 0 EUR
APOSOR23177-25G
3-Brombenzo[b]thiophen 95+%
3-Brombenzo[b]thiophen
Formel: C₈H₅BrS
Siedepunkt: 269 °C/752,5mmHg
Dichte: 1,629 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023009
CAS-Nummer: 7342-82-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR