3-Benzo[b]thiophenboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23178-25G OR23178-5G OR23178-1G
APOSOR23178-25GEA 157 EUR
APOSOR23178-25G APOSOR23178-5G APOSOR23178-1G
3-Benzo[b]thiophenboronsäure 98%
3-Benzo[b]thiophenboronsäure
Formel: C₈H₇BO₂S
Schmelzpunkt: 225…230 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01114669
CAS-Nummer: 113893-08-6