3-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Aminomethyl)-1-benzothiophene hydrochloride, (Benzo[b]thiophen-3-yl)methylamine hydrochloride, Benzo[b]thiophen-3-ylmethanamine hydrochloride
OR23179-1G
APOSOR23179-1GEA
342
EUR
APOSOR23179-1G
3-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
3-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Formel:
C₉H₉NS·ClH Molecular Weight: 199,7 g/mol Schmelzpunkt: 241…244 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01566652 CAS-Nummer: 55810-74-7 |