4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR23182-1G
OR23182-250MG
OR23182-5G
APOSOR23182-1GEA
29
EUR
APOSOR23182-1G
APOSOR23182-250MG
APOSOR23182-5G
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆ClNO₃ Molecular Weight: 257.71 g/mol Schmelzpunkt: 244…248 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682031 CAS-Nummer: 135072-15-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |