4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23183-1G
OR23183-100MG
OR23183-250MG
OR23183-500MG
APOSOR23183-1GEA
589
EUR
APOSOR23183-1G
APOSOR23183-100MG
APOSOR23183-250MG
APOSOR23183-500MG
4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₅Cl₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407323 CAS-Nummer: 135072-14-9 |