4-Benzyl-2-(bromomethyl)morpholine

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR23184-250MG
APOSOR23184-250MGEA 0 EUR
APOSOR23184-250MG
4-Benzyl-2-(bromomethyl)morpholine
4-Benzyl-2-(bromomethyl)morpholine
Formel: C₁₂H₁₆BrNO
Siedepunkt: 134…136 °C (0,5 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02682008
CAS-Nummer: 306935-00-2
UN: 1759
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR