1,3-Dimethyl-5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
OR23188-250MG
APOSOR23188-250MGEA
26.1
EUR
APOSOR23188-250MG
1,3-Dimethyl-5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole
1,3-Dimethyl-5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₁₀N₂O Molecular Weight: 126,156 g/mol Siedepunkt: 117…118 °C (0,8 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682037 CAS-Nummer: 57012-20-1 |