2-(2-Bromacetyl)thiophen 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR23196-10G OR23196-1G OR23196-5G
APOSOR23196-10GEA 0 EUR
APOSOR23196-10G APOSOR23196-1G APOSOR23196-5G
2-(2-Bromacetyl)thiophen 97%
2-(2-Bromacetyl)thiophen
Formel: C₆H₅BrOS
Schmelzpunkt: 29…33 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02677721
CAS-Nummer: 10531-41-6
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR