3-(2-Bromacetyl)thiophen

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR23201-1G
APOSOR23201-1GEA 0 EUR
APOSOR23201-1G
3-(2-Bromacetyl)thiophen
3-(2-Bromacetyl)thiophen
Formel: C₆H₅BrOS
Siedepunkt: 78…79 °C/ 5mmHg
Schmelzpunkt: 62…63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1468-82-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR