Thiophen-3-methylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23203-1G
APOSOR23203-1GEA 0 EUR
APOSOR23203-1G
Thiophen-3-methylamin 95%
Thiophen-3-methylamin
Formel: C₅H₇NS
Siedepunkt: 139 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01529872
CAS-Nummer: 27757-86-4
UN: 1760
ADR: 8,III