7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine, 7-Bromo-3,4-dihydro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazine
OR23220-1G
APOSOR23220-1GEA
62.5
EUR
APOSOR23220-1G
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formel:
C₉H₁₀BrNO Molecular Weight: 228,1 g/mol Schmelzpunkt: 47…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02681913 CAS-Nummer: 154264-95-6 |