2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Pyridin-3-yl)thiazole-4-carboxylic acid
OR23221-250MG
APOSOR23221-250MGEA
29
EUR
APOSOR23221-250MG
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure
Formel:
C₉H₆N₂O₂S Molecular Weight: 206,22 g/mol Schmelzpunkt: 283…284 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052304 CAS-Nummer: 39067-29-3 |