4-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(5-Oxazolyl)benzoic Acid
OR23227-250MG
APOSOR23227-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR23227-250MG
4-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
4-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Molecular Weight: 189,17 g/mol Schmelzpunkt: 300…301 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682033 CAS-Nummer: 250161-45-6 |