1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23237-5G
APOSOR23237-5GEA 122 EUR
APOSOR23237-5G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₁₀N₂O
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 132 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 71…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00159623
CAS-Nummer: 2644-93-1