2-Oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undec-3-ene-9-carboxylic acid tert-butyl ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undec-3-ene, N9-BOC protected
OR2324-1G
APOSOR2324-1GEA
1200
EUR
APOSOR2324-1G
2-Oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undec-3-ene-9-carboxylic acid tert-butyl ester 95+%
2-Oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undec-3-ene-9-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₄H₂₂N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09998740 CAS-Nummer: 1031927-11-3 |