4-Bromo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23249-1G
APOSOR23249-1GEA 0 EUR
APOSOR23249-1G
4-Bromo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₉BrN₂
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681923
CAS-Nummer: 50877-44-6