1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-en-2-one hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undec-3-ene hydrochloride
OR2325-1G
APOSOR2325-1GEA
1350
EUR
APOSOR2325-1G
1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-en-2-one hydrochloride 95+%
1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-en-2-one hydrochloride
Formel:
C₉H₁₄N₂O·ClH Molecular Weight: 202,681 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09998741 CAS-Nummer: 1172814-19-5 |