2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23252-1G
OR23252-250MG
APOSOR23252-1GEA
139
EUR
APOSOR23252-1G
APOSOR23252-250MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoesäure
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682016 CAS-Nummer: 321309-43-7 |