1H-Benzotriazol-5-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23258-100G OR23258-25G OR23258-5G
APOSOR23258-100GEA 125 EUR
APOSOR23258-100G APOSOR23258-25G APOSOR23258-5G
1H-Benzotriazol-5-carbonsäure
1H-Benzotriazol-5-carbonsäure
Formel: C₇H₅N₃O₂
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012318
CAS-Nummer: 23814-12-2