4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23259-1G
OR23259-250MG
APOSOR23259-1GEA
0
EUR
APOSOR23259-1G
APOSOR23259-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Formel:
C₉H₆N₂O₂S Schmelzpunkt: 230 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085167 CAS-Nummer: 187999-31-1 |