4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23262-1G
APOSOR23262-1GEA 137 EUR
APOSOR23262-1G
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzyl bromide
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇BrN₂S
Schmelzpunkt: 135…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052102
CAS-Nummer: 163798-92-3