(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23268-5G
APOSOR23268-5GEA
65.4
EUR
APOSOR23268-5G
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Schmelzpunkt: 96…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01057413 CAS-Nummer: 280556-71-0 |