6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-(4-Morpholino)nicotinohydrazide
OR23277-1G
OR23277-250MG
APOSOR23277-1GEA
696
EUR
APOSOR23277-1G
APOSOR23277-250MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Formel:
C₁₀H₁₄N₄O₂ Schmelzpunkt: 196…198 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407297 CAS-Nummer: 388088-71-9 |