1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-ene, N9-BOC protected 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 1,9-diazaspiro[5.5]undec-3-ene-9-carboxylate
OR2328-1G
APOSOR2328-1GEA
1420
EUR
APOSOR2328-1G
1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-ene, N9-BOC protected 95+%
1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-ene, N9-BOC protected
Formel:
C₁₄H₂₄N₂O₂ Molecular Weight: 252,353 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09998744 CAS-Nummer: 1031927-13-5 |