(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23285-250MG
APOSOR23285-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR23285-250MG
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Formel:
C₁₀H₉NOS Schmelzpunkt: 67…70 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02682017 CAS-Nummer: 23780-13-4 |