4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR23287-1G
OR23287-5G
OR23287-10G
APOSOR23287-1GEA
105
EUR
APOSOR23287-1G
APOSOR23287-5G
APOSOR23287-10G
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Formel:
C₁₀H₈ClNS Molecular Weight: 209.7 g/mol Schmelzpunkt: 49…50 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00723503 CAS-Nummer: 4771-31-7 UN: 3261 ADR: 8 III |