4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR23298-1G OR23298-500MG OR23298-5G
APOSOR23298-1GEA 42.2 EUR
APOSOR23298-1G APOSOR23298-500MG APOSOR23298-5G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 305 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00586645
CAS-Nummer: 17616-04-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR