(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzyl alcohol, (4-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol
OR23300-1G
APOSOR23300-1GEA
21.9
EUR
APOSOR23300-1G
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol 95%
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Molecular Weight: 174.2000 g/mol Schmelzpunkt: 110…112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682059 CAS-Nummer: 86718-08-3 |