1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole hydrobromide hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzyl bromide hydrobromide hydrate, 1-(Bromomethyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzene hydrobromide hydrate
OR23306-250MG
APOSOR23306-250MGEA
69.6
EUR
APOSOR23306-250MG
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole hydrobromide hydrate
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole hydrobromide hydrate
Formel:
C₉H₈BrN₃·BrH·H₂O Molecular Weight: 337,011 g/mol Schmelzpunkt: 280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17015228 CAS-Nummer: 1138011-23-0 UN: 1759 ADR: 8,III |