4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Carboxyphenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methylpiperazinyl)benzoic acid
OR23308-1G
OR23308-250MG
OR23308-5G
APOSOR23308-1GEA
24.8
EUR
APOSOR23308-1G
APOSOR23308-250MG
APOSOR23308-5G
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzoesäure
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 270…272 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682063 CAS-Nummer: 86620-62-4 |