(4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzyl alcohol, 4-(4-Methylpiperazino)benzyl Alcohol
OR23310-1G
APOSOR23310-1GEA
21.9
EUR
APOSOR23310-1G
(4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl)methanol
(4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl)methanol
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O Molecular Weight: 206,2800 g/mol Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682064 CAS-Nummer: 342405-34-9 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |