4-(3-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR23314-1G
APOSOR23314-1GEA 0 EUR
APOSOR23314-1G
4-(3-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-(3-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formel: C₁₀H₈BrNS
Schmelzpunkt: 56…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681947
CAS-Nummer: 342405-21-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR