3-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)aniline
OR23315-250MG
APOSOR23315-250MGEA
43.5
EUR
APOSOR23315-250MG
3-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine
3-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine
Formel:
C₁₀H₁₀N₂S Molecular Weight: 190,27 g/mol Schmelzpunkt: 102…106 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02579873 CAS-Nummer: 89250-34-0 |