6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23318-250MG
APOSOR23318-250MGEA 0 EUR
APOSOR23318-250MG
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₁₁H₈ClNO₃S
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681949
CAS-Nummer: 368869-91-4
UN: 3261
ADR: 8,III