4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR23325-5G
APOSOR23325-5GEA
0
EUR
APOSOR23325-5G
4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₇N₃O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00111662 CAS-Nummer: 216959-92-1 |