3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23335-5G
APOSOR23335-5GEA
0
EUR
APOSOR23335-5G
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C11H9NO3 Molecular Weight: 203,1941 g/mol Schmelzpunkt: 190…191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086120 CAS-Nummer: 17153-21-8 |