4-(Brommethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR23339-100MG
APOSOR23339-100MGEA
69.6
EUR
APOSOR23339-100MG
4-(Brommethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazol
4-(Bromomethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole
Formel:
C₁₁H₁₀BrNO Molecular Weight: 252,1100 g/mol Schmelzpunkt: 71…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086124 CAS-Nummer: 113841-59-1 UN: 3261 ADR: 8,III |