2-Iodbenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2334-5G
APOSOR2334-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2334-5G
2-Iodbenzylalkohol
2-Iodbenzylalkohol
Formel: C₇H₇IO
Molecular Weight: 234.04 g/mol
Siedepunkt: 145
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004610
CAS-Nummer: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2