[3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR23351-1G
APOSOR23351-1GEA
84.1
EUR
APOSOR23351-1G
[3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
[3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Formel:
C₁₁H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086142 CAS-Nummer: 83140-94-7 |