3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23353-1G
APOSOR23353-1GEA 451 EUR
APOSOR23353-1G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Siedepunkt: 138 °C/1,5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086143
CAS-Nummer: 368869-95-8
UN: 3259
ADR: 8,III