Ethyl-4-bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23367-1G
APOSOR23367-1GEA
119
EUR
APOSOR23367-1G
Ethyl-4-bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₉H₁₂BrNO₂ Molecular Weight: 246,11 g/mol Schmelzpunkt: 142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02647051 CAS-Nummer: 5408-07-1 |