1-Methyl-1H-benzotriazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid
OR23371-250MG
APOSOR23371-250MGEA
71.2
EUR
APOSOR23371-250MG
1-Methyl-1H-benzotriazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-1H-benzotriazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Molecular Weight: 177,16 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086163 CAS-Nummer: 305381-67-3 |