2H-1-Benzopyran-3-thiocarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2H-Chromene-3-carbothioic acid amide, 2H-Chromene-3-carbothioamide, 3-Carbamothioyl-2H-1-benzopyran
OR23381-1G
APOSOR23381-1GEA
162
EUR
APOSOR23381-1G
2H-1-Benzopyran-3-thiocarboxamide
2H-1-Benzopyran-3-thiocarboxamide
Formel:
C₁₀H₉NOS Molecular Weight: 191,25 g/mol Schmelzpunkt: 172…174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086175 CAS-Nummer: 423768-57-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |