2-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Chlorosulphonyl)-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-[3-(Chlorosulphonyl)pyridin-2-yl]morpholine
OR23390-100MG
APOSOR23390-100MGEA
163
EUR
APOSOR23390-100MG
2-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride
2-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel:
C₉H₁₁ClN₂O₃S Molecular Weight: 262,713 g/mol Schmelzpunkt: 94…96 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03086194 CAS-Nummer: 465514-17-4 UN: 3261 ADR: 8,III |