(2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [2-(Morpholin-4-yl)pyridin-3-yl]methanol
OR23392-100MG
APOSOR23392-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR23392-100MG
(2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
(2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 78…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086196
CAS-Nummer: 423768-55-2